Documenti fondamentali
552232
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxybenzenesulfonyl chloride
98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.67
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
112-116 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(OC)c(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H9ClO4S/c1-12-6-3-4-7(13-2)8(5-6)14(9,10)11/h3-5H,1-2H3
SHELADVIRCCTFN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,5-Dimethoxybenzenesulfonyl chloride can be prepared from 2,5-dimethoxybenzenesulfonic acid.1 It can also be obtained from the reaction between chlorosulfonic acid and 1,4-dimethoxybenzene.2
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The Chemistry of Thioether-Substituted Hydroquinones and Quinones. III. An Unexpected Rearrangement of a Heterocyclic Group.
Chapman DD, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 30(5), 1520-1523 (1965)