Documenti fondamentali
550779
Sigma-Aldrich
2-Iodobenzaldehyde
97%
Scegli un formato
1 G
61,50 €
61,50 €
Prezzo di listino123,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
61,50 €
About This Item
Formula condensata:
IC6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
61,50 €
Prezzo di listino123,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
36-39 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
iodo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Ic1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H5IO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H
WWKKTHALZAYYAI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Iodobenzaldehyde (o-iodobenzaldehyde) is a 2-halobenzaldehyde derivative. Its crystals belong to the orthorhombic crystal system and P212121 space group.[1]
Applicazioni
2-Iodobenzaldehyde may be used as a reactant in the synthesis of the following heterocycles:
  • 2,3-diaryl-1-indenones[2]
  • indolo[1,2-a]quinazolines[3]
  • Baylis-Hillman (BH) adducts[4]
It may also be used in preparing:
  • 5-phenylindazolo[3,2-b]quinazolin-7(5H)-one[5]
  • 4-(3-iodophenyl)-2,2:6,2-terpyridine[6]
  • fluoren-9-one[7]
  • 2-formyl-3′-methoxybiphenyl[8]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
2-Iodobenzaldehyde.
Betz R and Klufers P.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(12), o4879-o4879 (2007)
Ring-Closing Olefin Metathesis of 2, 2'-Divinylbiphenyls: A Novel and General Approach to Phenanthrenes.
Iuliano A, et al.
Organic Letters, 6(21), 3711-3714 (2004)
Copper (I)-Catalyzed Synthesis of 5-Arylindazolo [3, 2-b] quinazolin-7 (5 H)-one via Ullmann-Type Reaction
Chen DS, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 78(11), 5700-5704 (2013)
Combined catalysis: Pd-catalyzed two-step one-pot protocol for 2, 3-diaryl-1-indenones involving domino synthesis of diarylacetylenes and Heck-Larock annulations.
Rao MLN and Dhanorkar RJ.
Tetrahedron, 70(43), 8067-8078 (2014)
Self-Assembly of Shape-Persistent Hexagonal Macrocycles with Trimeric Bis (terpyridine)-FeII Connectivity.
Li S, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2008(19), 3328-3334 (2008)