Documenti
549959
Sigma-Aldrich
2-Benzylcyclohexanone
≥97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2C6H9O
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.536 (lit.)
P. eboll.
103-105 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densità
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1CCCCC1Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H16O/c14-13-9-5-4-8-12(13)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10H2
CUYLPYBYCYQGCE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Benzylcyclohexanone is a 2-substituted cyclohexanone derivative that can be prepared by the catalytic hydrogenation of 2-benzalcyclohexanone.
Applicazioni
2-Benzylcyclohexanone may be used in the preparation of ethyl 1-hydroxy-2-benzylcyclohexylacetate.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Chemistry of carbanions. XIX. Alkylation of enolates from unsymmetrical ketones.
House HO, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 36(16), 2361-2371 (1971)
Dialkylaminoalkyl Derivatives of 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene and Related Compounds.
Villani FJ, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 5(2), 373-383 (1962)