202649
Antimony(III) oxide
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Diantimony trioxide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
powder
P. eboll.
1550 °C (lit.)
Punto di fusione
655 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Sb]O[Sb]=O
InChI
1S/3O.2Sb
ADCOVFLJGNWWNZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1