Documenti
549215
Sigma-Aldrich
2,5-Di(tert-butylperoxy)-2,5-dimethyl-3-hexyne, blend
Sinonimo/i:
2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)-3-hexyne, blend
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3COOC(CH3)2CC(CH3)2OOC(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Composizione
active oxygen content, ~5.2 wt. %
calcium carbonate and silica, ~45 wt. %
Punto di fusione
88 °C (SADT) (lit.)
Densità
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OOC(C)(C)C#CC(C)(C)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C16H30O4/c1-13(2,3)17-19-15(7,8)11-12-16(9,10)20-18-14(4,5)6/h1-10H3
ODBCKCWTWALFKM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Free radical polymerization initiator.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Org. Perox. D - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges