Documenti fondamentali
546313
Sigma-Aldrich
4-(4-Chlorophenyl)-3-buten-2-one
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CH=CHCOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.63
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
58-62 °C (lit.)
λmax
699 nm in chloronaphthalene
Stringa SMILE
CC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H9ClO/c1-8(12)2-3-9-4-6-10(11)7-5-9/h2-7H,1H3/b3-2+
UUKRKWJGNHNTRG-NSCUHMNNSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)