546127
Coumarin 30
Dye content 99 %
Sinonimo/i:
3-(2-N-Methylbenzimidazolyl)-7-N,N-diethylaminocoumarin, Coumarin 515
Stato
solid
Composizione
Dye content, 99%
Punto di fusione
225-229 °C (lit.)
λmax
413 nm
Fluorescenza
λem 478 nm in ethanol (Lasing peak 510 nm, lasing range 492 - 550 nm (ethylene glycol), pump source Ar (458 nm))
Stringa SMILE
CCN(CC)c1ccc2C=C(C(=O)Oc2c1)c3nc4ccccc4n3C
InChI
1S/C21H21N3O2/c1-4-24(5-2)15-11-10-14-12-16(21(25)26-19(14)13-15)20-22-17-8-6-7-9-18(17)23(20)3/h6-13H,4-5H2,1-3H3
KZFUMWVJJNDGAU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm