545686
3-Chloro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
97%
Saggio
97%
Punto di fusione
71-74 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1c(Cl)cccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6Cl2O2S/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)12(9,10)11/h2-4H,1H3
ZSIYKAQPQRTBPF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?