Documenti fondamentali
544604
Sigma-Aldrich
2,5-Di(tert-butylperoxy)-2,5-dimethyl-3-hexyne
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
2,5-Bis(tert-butylperoxy)-2,5-dimethyl-3-hexyne, 2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)-2-hexyne
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3COOC(CH3)2CC(CH3)2OOC(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Composizione
active oxygen content, 10 wt. %
t1/2
10 hr(125 °C)
Densità
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OOC(C)(C)C#CC(C)(C)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C16H30O4/c1-13(2,3)17-19-15(7,8)11-12-16(9,10)20-18-14(4,5)6/h1-10H3
ODBCKCWTWALFKM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Free radical polymerization initiator.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Org. Perox. B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)