Documenti fondamentali
544469
Sigma-Aldrich
1,5-Dimethoxypentane
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3O(CH2)5OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.408 (lit.)
P. ebollizione
161 °C (lit.)
Densità
0.843 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COCCCCCOC
InChI
1S/C7H16O2/c1-8-6-4-3-5-7-9-2/h3-7H2,1-2H3
NFCBHIFOKVDBCJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,5-Dimethoxypentane (1,5-DMP) is an aliphatic diether. Its conformational analysis using Raman and infrared spectra recorded in crystalline solid state indicates that it exists in trans conformation.[1] The Gibbs energy of hydration (at 298.15K and 0.1MPa) and Antoine constants of 1,5-DMP have been determined.[2]
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Group contribution values for the thermodynamic functions of hydration at 298.15 K, 0.1 MPa. 3. Aliphatic monoethers, diethers, and polyethers.
Plyasunov AV, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 51(1), 276-290 (2006)
Raman and infrared spectra of CH3O(CH2)nOCH3(n=3?5) as model compounds of polyethers.
Matsuura H and Murata H.
Journal of Raman Spectroscopy, 12(2), 144-148 (1982)