Documenti fondamentali
543179
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-acetoxybenzoate
98%
Sinonimo/i:
Ethyl acetylsalicylate
About This Item
Formula condensata:
C6H4(OCOCH3)CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Per informazioni sul prodotto 543179, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.506 (lit.)
P. ebollizione
278-279 °C (lit.)
Densità
1.158 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ccccc1OC(C)=O
InChI
1S/C11H12O4/c1-3-14-11(13)9-6-4-5-7-10(9)15-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3
UYDSGXAKLVZWIJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethyl 2-acetoxybenzoate can be synthesized by reacting ethyl salicylate and acetic anhydride in the presence of zeolite Hβ.[1] It can also be obtained from the reaction between acetylsalicyloyl chloride (in pyridine) with ethanol.[2]
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Acetylation of aromatic ethers using acetic anhydride over solid acid catalysts in a solvent-free system. Scope of the reaction for substituted ethers
Smith K, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 310.1, 1560-1564 (2003)
Synthesis and transdermal properties of acetylsalicylic acid and selected esters
Gerber M, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 310.1, 31-36 (2006)