543101
5-Hexenyl acetate
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.423 (lit.)
P. ebollizione
173-174 °C (lit.)
Densità
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)OCCCCC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3H,1,4-7H2,2H3
MPLWNENKBSBMFN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
141.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?