Documenti
542784
Sigma-Aldrich
3-(Difluoromethoxy)nitrobenzene
97%
About This Item
Formula condensata:
F2CHOC6H4NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.502 (lit.)
P. eboll.
240-242 °C (lit.)
Densità
1.391 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cccc(OC(F)F)c1
InChI
1S/C7H5F2NO3/c8-7(9)13-6-3-1-2-5(4-6)10(11)12/h1-4,7H
NYVCZALWNPMMSQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter