Documenti fondamentali
SMB01032
Sigma-Aldrich
Jasminoside
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
10-Cinnamoyloxyoleoside 7-methyl ester
Scegli un formato
1 MG
183,00 €
183,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
183,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H30O13
Numero CAS:
Peso molecolare:
550.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
183,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
plant
Saggio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
PM
550.51
Solubilità
water: soluble
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C([C@H](\C\2=C/COC(=O)\C=C\c3ccccc3)CC(=O)OC)C(=O)O
InChI
1S/C26H30O13/c1-35-20(29)11-16-15(9-10-36-19(28)8-7-14-5-3-2-4-6-14)25(37-13-17(16)24(33)34)39-26-23(32)22(31)21(30)18(12-27)38-26/h2-9,13,16,18,21-23,25-27,30-32H,10-12H2,1H3,(H,33,34)/b8-7+,15-9+/t16-,18+,21+,22-,23+,25-,26-/m0/s1
JGHUOJAZXGSFRI-UPJNDMORSA-N
Descrizione generale
Jasminoside, also known as 10-Cinnamoyloxyoleoside 7-methyl ester, is a natural compound classified as an iridoid glycoside. It is an analog of tolvaptan, a drug used in the treatment of polycystic kidney disease. Existing research suggests that this plant-derived metabolite exerts various biological activities, including antioxidant, anti-inflammatory, antimicrobial, and anticancer properties.
Applicazioni
It is a natural product derived from plant source that finds application in compound screening libraries, metabolomics, phytochemical and biochemical research.
Azioni biochim/fisiol
  • Influences intracellular signaling pathways: MAPK, PI3K/Akt, and NF-κB
  • Regulates gene expression and protein synthesis
  • Inhibits tumor kinases and induces apoptosis in cancer cells
Caratteristiche e vantaggi
  • High quality compound suitable for multiple research applications
  • Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Altre note
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)