Documenti fondamentali
542768
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorothiophene-3-sulfonamide
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H3Cl2NO2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
131-135 °C (lit.)
Stringa SMILE
NS(=O)(=O)c1cc(Cl)sc1Cl
InChI
1S/C4H3Cl2NO2S2/c5-3-1-2(4(6)10-3)11(7,8)9/h1H,(H2,7,8,9)
BUQKISCVZMIFEF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zuhal Alım et al.
Pharmacological reports : PR, 72(6), 1738-1748 (2020-08-05)
Thiophene(s) are an important group in therapeutic applications, and sulfonamides are the most important class of carbonic anhydrase (CA) inhibitors. In this study, inhibition effects of some thiophene-based sulfonamides on human erythrocytes carbonic anhydrase I and II isoenzymes (hCA-I and