Documenti fondamentali
634077
Sigma-Aldrich
Naphthalene-2-sulfonamide
97%
Scegli un formato
1 G
32,50 €
10 G
138,00 €
32,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
32,50 €
10 G
138,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
32,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
215-219 °C (lit.)
Stringa SMILE
NS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H9NO2S/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,(H2,11,12,13)
SWBLLSQMOMPTMC-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
PTCDA 97%
Sigma-Aldrich
P11255
PTCDA