Documenti fondamentali
542350
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(acryloyl)piperazine
≥99%
Sinonimo/i:
1,4-Di(acryloyl)piperazine, N,N′-Bis(acryloyl)piperazine, BAP, PDA, Piperazine diacrylamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23
Beilstein:
745431
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥99%
Punto di fusione
91.5-93.5 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=CC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)C=C
InChI
1S/C10H14N2O2/c1-3-9(13)11-5-7-12(8-6-11)10(14)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
YERHJBPPDGHCRJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Cross-linking monomer for development of polyacrylamide gels.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)