Documenti fondamentali
542164
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-2-methyl-1H-pyridin-4-one
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
156-160 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC1=C(C)NC=CC1=O
InChI
1S/C7H9NO2/c1-5-7(10-2)6(9)3-4-8-5/h3-4H,1-2H3,(H,8,9)
GNWSQENQZGWCSW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)