542016
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
111-114 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9BrO2/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15H
IVIICRNXAGUXLR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- As a raw material for the synthesis of various monocondensed Schiff bases.
- In the preparation of 4-bromo-2-{a-[1-(2-thienyl) benzimidazol-2-yl] benzyl} phenol.
- As a reactant in the synthesis of 4-bromo-2-{[2-(2-hydroxybenzylideneamino)phenylimino] phenylmethyl} phenol.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3