541168
3′,5′-Difluoroacetophenone
97%
Scegli un formato
26,80 €
Prezzo di listino53,60 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
26,80 €
Prezzo di listino53,60 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
34-38 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
ketone
Stringa SMILE
CC(=O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C8H6F2O/c1-5(11)6-2-7(9)4-8(10)3-6/h2-4H,1H3
OXJLDNSPGPBDCP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- (E)-3-(4-(1,5,9-trithia-13-azacyclohexadecan-13-yl)-phenyl)-1-(3,5-difluorophenyl)prop-2-en-1-one[1]
- 1,3,5-triarylpyrazoline fluorophores containing a 16-membered thiazacrown ligand[1]
- (±)-fluorinated-1-(3-morpholin-4-yl-phenyl)ethylamine[2]
- (E)-1-(3,5-difluorophenyl)-3-(2,4-dimethoxyphenyl) prop-2-en-1-one[3]
- 1-(3,5-difluorophenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione[4]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
180.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?