Documenti fondamentali
540943
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-4-(N-Boc-amino) piperidine
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H26N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
122-125 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCN(CC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H26N2O2/c1-17(2,3)21-16(20)18-15-9-11-19(12-10-15)13-14-7-5-4-6-8-14/h4-8,15H,9-13H2,1-3H3,(H,18,20)
WFKLUNLIZMWKNF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)