Documenti fondamentali
540706
Sigma-Aldrich
Tris(acetonitrile)tricarbonyltungsten(0)
Sinonimo/i:
Tris(acetonitrile)tungsten(0)
About This Item
Formula condensata:
W(NCCH3)3(CO)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
391.03
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
core: tungsten
reagent type: catalyst
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].CC#N.CC#N.CC#N
InChI
1S/3C2H3N.3CO.W/c3*1-2-3;3*1-2;/h3*1H3;;;;
MHVAYSUFFMSBKA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalyst for allylic substitutions
Reactant for:
  • Mixed disilyl-substituted cyclopentadiene derivatives
  • Synthesis of catalytically active ansa compounds with cycloalkyl moieties
  • Stepwise assembly of mixed metal dinuclear carbonyl complexes
  • Cycloaddition of M(CO)3-coordinated-cyanoazepine with alkynes
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)