Documenti fondamentali
540684
Sigma-Aldrich
Methyl 2,4-dichlorobenzoate
97%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.557 (lit.)
P. ebollizione
239 °C (lit.)
Densità
1.386 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O2/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,1H3
VCRWILYAWSRHBN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Methyl 2,4-dichlorobenzoate is a halogenated aromatic ester. It can be synthesized from 2,4-dichlorobenzoic acid.
Applicazioni
Methyl 2,4-dichlorobenzoate may be used in the synthesis of 2,4-dichloro­benzohydroxamic acid.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
2, 4-Dichlorobenzohydroxamic acid.
Shang XM, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 61(6), o1961-o1962 (2005)