Documenti fondamentali
539856
Sigma-Aldrich
5-[4-(Dimethylamino)phenyl]-1,3-cyclohexanedione
96%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NC6H4C6H7(O)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Punto di fusione
191-196 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)c1ccc(cc1)C2CC(=O)CC(=O)C2
InChI
1S/C14H17NO2/c1-15(2)12-5-3-10(4-6-12)11-7-13(16)9-14(17)8-11/h3-6,11H,7-9H2,1-2H3
WANNTJAQMZXABU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)