Documenti fondamentali
538914
Sigma-Aldrich
Lithium tetra(2-methyl-8-hydroxyquinolinato)boron
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H32BLiN4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
650.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Punto di fusione
250-258 °C (lit.)
Fluorescenza
λex 243 nm; λem 470 nm in acetonitrile
Stringa SMILE
[Li+].Cc1ccc2cccc(O[B-](Oc3cccc4ccc(C)nc34)(Oc5cccc6ccc(C)nc56)Oc7cccc8ccc(C)nc78)c2n1
InChI
1S/C40H32BN4O4.Li/c1-25-17-21-29-9-5-13-33(37(29)42-25)46-41(47-34-14-6-10-30-22-18-26(2)43-38(30)34,48-35-15-7-11-31-23-19-27(3)44-39(31)35)49-36-16-8-12-32-24-20-28(4)45-40(32)36;/h5-24H,1-4H3;/q-1;+1
AVPRLXSPVRRDIE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Light emitting metal complex.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)