Documenti fondamentali
538787
Sigma-Aldrich
Ethyl pentafluoropropionyl acetate
95%
About This Item
Formula condensata:
C2F5COCH2CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.367 (lit.)
P. ebollizione
143-145 °C (lit.)
Densità
1.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F5O3/c1-2-15-5(14)3-4(13)6(8,9)7(10,11)12/h2-3H2,1H3
MWGSZQXKIYWSFS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethyl pentafluoropropionyl acetate is a fluorinated ester
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
118.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47.8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)