Documenti fondamentali
538752
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenyl ether
96%
About This Item
Formula condensata:
(FC6H4)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.537 (lit.)
P. ebollizione
250 °C (lit.)
Densità
1.23 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(Oc2ccc(F)cc2)cc1
InChI
1S/C12H8F2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
UUKHFGSOCZLVJO-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)