538647
1-Fluorododecane
98%
Sinonimo/i:
n-Dodecyl fluoride
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.42 (lit.)
Densità
0.807 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
fluoro
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCF
InChI
1S/C12H25F/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3
YHYBNVZCQIDLSQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
223.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
106.1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?