Documenti
250082
Sigma-Aldrich
1-Fluoroheptane
98%
Sinonimo/i:
Heptyl fluoride
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)6F
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.386 (lit.)
P. eboll.
119.2 °C/750 mmHg (lit.)
Densità
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCF
InChI
1S/C7H15F/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2-7H2,1H3
BITLXSQYFZTQGC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Specific rotations of chiral conformers of 1-fluoroheptane were computed using an approach in which localization is enforced throughout the orbital optimization and subsequent linear response computation.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Harley R McAlexander et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(21), 7830-7836 (2012-05-01)
The impact of orbital localization on the efficiency and accuracy of the optimized-orbital coupled cluster model is examined for the prediction of chiroptical properties, in particular optical rotation. The specific rotations of several test cases-(P)-[4]triangulane, (S)-1-phenylethanol, and chiral conformers of