Documenti fondamentali
537519
Sigma-Aldrich
2-Butoxyethyl acetate
99%
Sinonimo/i:
1-Acetoxy-2-butoxyethane, BCA, Ethylene glycol monobutyl ether acetate
About This Item
Formula condensata:
CH3COOCH2CH2O(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.21
Beilstein:
1756960
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Densità del vapore
5.5 (vs air)
Tensione di vapore
0.29 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Temp. autoaccensione
644 °F
Limite di esplosione
0.88 %, 33 °F
8.54 %, 135 °F
Impurezze
≤0.050% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.413 (lit.)
P. eboll.
192 °C (lit.)
Punto di fusione
-63 °C (lit.)
Densità
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O3/c1-3-4-5-10-6-7-11-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
NQBXSWAWVZHKBZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)