537152
Isobutyl cinnamate
≥98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.54 (lit.)
P. eboll.
287 °C (lit.)
Densità
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)COC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-11(2)10-15-13(14)9-8-12-6-4-3-5-7-12/h3-9,11H,10H2,1-2H3/b9-8+
IQZUZPKOFSOVET-CMDGGOBGSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup