Documenti fondamentali
536962
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer solution
25% C₁₂, generation 4, 10 wt. % in methanol
Scegli un formato
5 G
315,00 €
315,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
315,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C1006H2016N250O156
Numero CAS:
Peso molecolare:
20112.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
315,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
PAMAM-25% C12 dendrimer, generation 4 solution, 10 wt. % in methanol
Descrizione
75% amino and 25% [N-(2-hydroxydodecyl)] surface groups
Stato
solution
PM
generation 4
Caratteristiche
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Concentrazione
10 wt. % in methanol
N° gruppi superficiali
64
Indice di rifrazione
n20/D 1.3465
Densità
0.8 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stato fisico
Contains ca. 48 primary amino surface groups and 16 [N-(2-hydroxydodecyl)] surface groups
Note legali
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)