Key Documents
536245
Sigma-Aldrich
(+)-2,3-Cyclohexylidene-L-erythruronic acid
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.22
Beilstein:
5338165
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Attività ottica
[α]20/D −10°, c = 1 in methanol
Punto di fusione
102-105 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC1OC(=O)[C@@H]2OC3(CCCCC3)O[C@H]12
InChI
1S/C10H14O5/c11-8-6-7(9(12)13-8)15-10(14-6)4-2-1-3-5-10/h6-8,11H,1-5H2/t6-,7+,8?/m0/s1
GHGRKHAVPBZSIH-KJFJCRTCSA-N
Applicazioni
(+)-2,3-Cyclohexylidene-L-erythruronic acid can be used as a starting material to prepare (2R,3S)-1,4-bis(diphenylphosphino)butane-2,3-diol ligand, which is further used to synthesize Rh(I) based catalyst for the hydrogenation of olefins.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Cooperative attractive interactions in asymmetric hydrogenations with dihydroxydiphosphine Rh (I) catalysts-a competition study
Holz J, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 603(1), 61-68 (2000)