Documenti fondamentali
536067
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-mercaptobenzimidazole
96%
Scegli un formato
25 G
107,00 €
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
107,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7N3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32151614
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Punto di fusione
240-244 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
InChI
1S/C7H7N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)10-7(11)9-5/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11)
BXDMTLVCACMNJO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Siffeen Zehra et al.
Journal of fluorescence, 29(4), 1029-1037 (2019-07-22)
A novel coumarin based Schiff base sensor probe 1, was synthesized and structural elucidation was carried out by FTIR, UV-vis, 1H and 13C NMR and MS spectroscopy. The optical properties of the sensor probe were investigated by employing absorption and