Documenti fondamentali
534234
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromophenyl)-1(2H)-phthalazinone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H9BrN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
269.5-273.5 °C (lit.)
Stringa SMILE
Brc1ccc(cc1)C2=NNC(=O)c3ccccc23
InChI
1S/C14H9BrN2O/c15-10-7-5-9(6-8-10)13-11-3-1-2-4-12(11)14(18)17-16-13/h1-8H,(H,17,18)
ZISOEGMOUGUEMP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)