532703
1-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzene
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.556 (lit.)
P. ebollizione
91-92 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.678 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1cc(Cl)ccc1Br
InChI
1S/C6H3BrClF/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3H
FPNVMCMDWZNTEU-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
198.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?