Documenti fondamentali
530999
Sigma-Aldrich
Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium triflate
electronic grade, ≥99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium trifluoromethanesulfonate, DtBPIT
Scegli un formato
1 G
258,00 €
258,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
258,00 €
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)3CC6H4]2ICF3SO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
542.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
258,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
electronic grade
Livello qualitativo
Descrizione
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
Saggio
≥99% trace metals basis
Punto di fusione
162-166 °C (lit.)
Solubilità
ethyl lactate: ~25%
γ-butyrolactone: ~50%
PGMEA: ~50%
Stringa SMILE
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CC(C)(C)c1ccc([I+]c2ccc(cc2)C(C)(C)C)cc1
InChI
1S/C20H26I.CHF3O3S/c1-19(2,3)15-7-11-17(12-8-15)21-18-13-9-16(10-14-18)20(4,5)6;2-1(3,4)8(5,6)7/h7-14H,1-6H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
VGZKCAUAQHHGDK-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)