530409
Propargyl bromide solution
80 wt. % in xylene
Sinonimo/i:
3-Bromo-1-propyne
About This Item
Prodotti consigliati
Concentrazione
80 wt. % in xylene
Indice di rifrazione
n20/D 1.494
P. eboll.
97 °C
Densità
1.34 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrCC#C
InChI
1S/C3H3Br/c1-2-3-4/h1H,3H2
YORCIIVHUBAYBQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
45.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
7.22 °C - closed cup