Documenti fondamentali
529281
Sigma-Aldrich
Pentaamminechloroiridium(III) chloride
99.95% trace metals basis
Scegli un formato
1 G
322,00 €
322,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
322,00 €
About This Item
Formula condensata:
[Ir(NH3)5Cl]Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
383.73
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
322,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.95% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: iridium
Impurezze
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
N.N.N.N.N.Cl[Ir](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ir.5H3N/h3*1H;;5*1H3/q;;;+3;;;;;/p-3
DYGMZANLQHDDSH-UHFFFAOYSA-K
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.