529087
2-Chloro-5-iodotoluene
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.624 (lit.)
P. eboll.
239 °C (lit.)
Densità
1.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(I)ccc1Cl
InChI
1S/C7H6ClI/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4H,1H3
MMBDKGFWRIYSRD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- 1-(4-chloro-3-methylphenyl)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
- bromomethyl-2-chloro-5-iodobenzene
- 3-(4′-chloro-3′-tolyl)thiophene
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup