Documenti fondamentali
528900
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-fluoroaniline
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(F)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
43-47 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cc(F)ccc1Br
InChI
1S/C6H5BrFN/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3H,9H2
FWTXFEKVHSFTDQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Bromo-5-fluoroaniline may be used to synthesize:
  • orthobromothiobenzanilide of 5-fluoronitrobenzothiazole[1]
  • 2-bromo-5-fluorobenzo[14C]nitrile[2]
  • [3-14C]-5-fluoro-1,3-dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborole[2]
  • 2-bromo-5-fluoro-phenyl)-(2-methoxy-6-pentadecyl-benzyl)amine[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
T D Bradshaw et al.
Current medicinal chemistry, 11(8), 1009-1021 (2004-04-14)
This review traces the development of a series of potent and selective antitumour benzothiazoles from the discovery of the initial lead compound, 2-(4-amino-3-methylphenyl)benzothiazole (DF 203) in 1995 to the identification of a clinical candidate, Phortress, scheduled to enter Phase 1
Synthesis of isotopically labelled [3-14C]-and [3, 3-2H2]-5-fluoro-1, 3-dihydro-1-hydroxy-2, 1-benzoxaborole (AN2690), a new antifungal agent for the potential treatment of onychomycosis.
Baker SJ, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 50(4), 245-250 (2007)
Synthesis of novel benzylamine analogues of Anacardic acid as potent antibacterial agents.
Dubey PK.
Der Pharma Chemica, 3(6), 500-512 (2011)