304352
2,3,4-Trifluoroaniline
98%
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.486 (lit.)
P. ebollizione
92 °C/48 mmHg (lit.)
Densità
1.393 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Nc1ccc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H4F3N/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2H,10H2
WRDGNXCXTDDYBZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?