Documenti fondamentali
528315
Sigma-Aldrich
2-Methyl-N-ethyl-N-(2-cyanoethyl)-4-aminobenzaldehyde
98%
Scegli un formato
25 G
141,00 €
141,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
141,00 €
About This Item
Formula condensata:
(NCCH2CH2)(C2H5)NC6H3(CH3)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
141,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Punto di fusione
64-67 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
amine
nitrile
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN(CCC#N)c1ccc(C=O)c(C)c1
InChI
1S/C13H16N2O/c1-3-15(8-4-7-14)13-6-5-12(10-16)11(2)9-13/h5-6,9-10H,3-4,8H2,1-2H3
VTXVKMVZEXXUIC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Methyl-N-ethyl-N-(2-cyanoethyl)-4-aminobenzaldehyde may be used to synthesize 2,6-bis[2-methyl-4(N-ethyl-N-ethylacetonitrile)aniline]cyclohexanone and (1E,4E)-1,5-bis[2-methyl-4(N-ethyl-Nethylacetonitrile)aniline]-1,4-pentadiene-3-one.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Waqas Ahmad et al.
Chemical biology & drug design, 83(6), 670-681 (2014-01-11)
Arachidonic acid and its metabolites have generated a heightened interest due to their significant role in inflammation. Inhibiting the enzymes involved in arachidonic acid metabolism has been considered as the synergistic anti-inflammatory effect. A series of novel curcumin diarylpentanoid analogues