527769
4-Phenoxybenzonitrile
96%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Punto di fusione
42-46 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
phenoxy
Stringa SMILE
N#Cc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H9NO/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)15-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H
UYHCIOZMFCLUDP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... MMP3(4314)
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)