52730
Hexamethylphosphoramide
purum, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
HMPA, Hexamethylphosphoric acid triamide, Tris(dimethylamino)phosphine oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
6.18 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.07 mmHg ( 25 °C)
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (GC)
Impurezze
≤2.0% water (Karl Fischer)
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
n20/D 1.459
P. ebollizione
230-232 °C/740 mmHg (lit.)
Punto di fusione
7 °C (lit.)
Densità
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphoramide
Stringa SMILE
CN(C)P(=O)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18N3OP/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h1-6H3
GNOIPBMMFNIUFM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
291.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
144 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?