Documenti fondamentali
527076
Sigma-Aldrich
(4-tert-Butylphenyl)diphenylsulfonium triflate
Sinonimo/i:
(4-tert-Butylphenyl)diphenylsulfonium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H23F3O3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
468.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Punto di fusione
114-117 °C (lit.)
λmax
238 nm
Stringa SMILE
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CC(C)(C)c1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H23S.CHF3O3S/c1-22(2,3)18-14-16-21(17-15-18)23(19-10-6-4-7-11-19)20-12-8-5-9-13-20;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-17H,1-3H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
RLAWXWSZTKMPQQ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)