525863
trans-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
191-196 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
Cl.N[C@H]1CCC[C@@H]1O
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;/h4-5,7H,1-3,6H2;1H/t4-,5-;/m0./s1
ZFSXKSSWYSZPGQ-FHAQVOQBSA-N
Descrizione generale
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?