Documenti fondamentali
524727
Sigma-Aldrich
4-Biphenylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formula condensata:
C6H5C6H4ZnBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Concentrazione
0.5 M in THF
P. ebollizione
65 °C
Densità
0.994 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Br[Zn]c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.BrH.Zn/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;;/h1,3-10H;1H;/q;;+1/p-1
JCLWMQNHWLMWKC-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.22 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)