Documenti fondamentali
523720
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Indolinemethanol
97%
Scegli un formato
1 G
264,00 €
264,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
264,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
264,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +52°, c = 1 in ethanol
Punto di fusione
66-70 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
OC[C@@H]1Cc2ccccc2N1
InChI
1S/C9H11NO/c11-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10-8/h1-4,8,10-11H,5-6H2/t8-/m0/s1
GRPOFAKYHPAXNP-QMMMGPOBSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)