Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 28,80 € 21,60 € |
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 132,00 € 99,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
278-899-6
MDL number:
21,60 €
Prezzo di listino28,80 €Risparmia il 25%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
97%
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
168 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)C1Cc2ccccc2N1
InChI
1S/C9H9NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4,8,10H,5H2,(H,11,12)
InChI key
QNRXNRGSOJZINA-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 168 °C (dec.) (lit.) | mp 182-185 °C | mp >300 °C |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability - | reaction suitability - |
| application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?